Calciumiodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
43674.14EA 214 EUR
43674.14 43674.36 43674.22
Calciumiodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Calcium iodide
Formel: CaI₂
Molecular Weight: 293,89 g/mol
Siedepunkt: 1100 °C
Schmelzpunkt: 784 °C
Dichte: 3,956
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010910
CAS-Nummer: 10102-68-8
EINECS: 233-276-8
Merck Index: 14,1677