Calciumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL439797-5GEA 141 EUR
SIAL439797-5G
Calciumiodid, Sigma-Aldrich®
Calcium iodide
Formel: CaI₂
Molecular Weight: 293,89 g/mol
Siedepunkt: 1100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 740 °C
Dichte: 3,956 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00010910
CAS-Nummer: 10102-68-8
EINECS: 233-276-8
Merck Index: 12,01720