Seesand, reinst, mit Salzsäure gewaschen

Lieferant: Bernd Kraft

KRAF06210.5600EA 149 EUR
KRAF06210.5600 KRAF06210.4600 KRAF06210.7500 KRAF06210.3600 KRAF06210.6600
Seesand, reinst, mit Salzsäure gewaschen
Seesand
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR