Antimon(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DiantimontrioxidAntimontrioxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL379255-50GEA 362 EUR
SIAL379255-50G
Antimon(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)oxid
Formel: O₃Sb₂
Molecular Weight: 291,52 g/mol
Siedepunkt: 1425 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 654 °C
Dichte: 5,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011214
CAS-Nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00752