Tetrabutylammoniumperchlorat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tetra-n-butylammonium perchlorate
420140250
420141000
420145000
ACRO420140250EA
67
EUR
ACRO420140250
ACRO420141000
ACRO420145000
Tetrabutylammoniumperchlorat 98%
Tetrabutylammonium perchlorate
Formel:
C₁₆H₃₆ClNO₄ Molecular Weight: 341,92 g/mol Schmelzpunkt: 210 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038722 CAS-Nummer: 1923-70-2 EINECS: 217-655-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration | ≥97.5 % |