Ammoniummetavanadat 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumvanadiumtrioxid
, Ammoniummonovanadat
ACRO194910500EA
43.3
EUR
ACRO194910500
ACRO194912500
ACRO194910050
ACRO194910010
Ammoniummetavanadat 99.5% zur Analyse
Ammonium metavanadate
Formel:
NH₄VO₃ Molecular Weight: 116,98 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011430 CAS-Nummer: 7803-55-6 EINECS: 232-261-3 UN: 2859 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,00572 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light green Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤10 ppm |
Cobalt (Co) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |