Ammoniummetavanadat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: AmmoniumvanadiumtrioxidAmmoniummonovanadat
10902.14EA 384 EUR
10902.14 10902.06
Ammoniummetavanadat ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Ammonium metavanadate
Formel: NH₄VO₃
Molecular Weight: 116,98 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,33
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,568