Ammoniummetavanadat
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumvanadiumtrioxid
, Ammoniummonovanadat
HONE14201.9050EA
0
EUR
HONE14201.9050
Ammoniummetavanadat
Ammonium metavanadate
Formel:
NH₄VO₃ Molecular Weight: 116,98 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 2,33 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011430 CAS-Nummer: 7803-55-6 EINECS: 232-261-3 UN: 2859 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,00572 |