Ammoniummetavanadat Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: AmmoniumvanadiumtrioxidAmmoniummonovanadat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01226.0100EA 94.3 EUR
1.01226.0100 1.01226.1000 1.01226.0250
Ammoniummetavanadat Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Ammonium metavanadate
Formel: NH₄VO₃
Molecular Weight: 116,98 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00605
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C (decomposition)
Molar Mass 116.97 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.3 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (5.1 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials