Ammoniummetavanadat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: AmmoniumvanadiumtrioxidAmmoniummonovanadat
MOLEM66505004EA 0 EUR
MOLEM66505004
Ammoniummetavanadat
Ammonium metavanadate
Formel: NH₄VO₃
Molecular Weight: 116,98 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2,33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572