Ammoniummetavanadat ≥99,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: AmmoniumvanadiumtrioxidAmmoniummonovanadat
21369.186EA 82.7 EUR
21369.186
Ammoniummetavanadat ≥99,0% analytisches Reagens
Ammonium metavanadate
Formel: NH₄VO₃
Molecular Weight: 116,98 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2,33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.20 %
Pb (Lead) Max. 20 ppm