Titancarbid ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
40178.30EA 201 EUR
40178.30 40178.18 40178.A1
Titancarbid ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver
Titanium carbide
Formel: CTi
Molecular Weight: 59,89 g/mol
Siedepunkt: 4820 °C
Schmelzpunkt: ∼ 3140 °C
Dichte: 4,93
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011268
CAS-Nummer: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4
UN: 3178
ADR: 4.1,III