Titancarbid, Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
44922.14EA 154 EUR
44922.14 44922.06 44922.22
Titancarbid, Nano-Pulver
Titanium carbide
Formel: CTi
Molecular Weight: 59,89 g/mol
Siedepunkt: 4820 °C
Schmelzpunkt: ∼ 3140 °C
Dichte: 4,93
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011268
CAS-Nummer: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4
UN: 3178
ADR: 4.1,III