Titancarbid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL594849-25GEA 71.8 EUR
SIAL594849-25G
Titancarbid, Sigma-Aldrich®
Titanium carbide
Formel: CTi
Molecular Weight: 59,89 g/mol
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3067 °C
Dichte: 4,93 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011268
CAS-Nummer: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4