Titancarbid ≥99%

Lieferant: ABCR GMBH

ABCRS93-2205.0100EA 0 EUR
ABCRS93-2205.0100
Titancarbid ≥99%
Titanium carbide
Formel: CTi
Molecular Weight: 59,89 g/mol
Siedepunkt: 4820 °C
Schmelzpunkt: ~3140 °C
Dichte: 4,93
MDL: MFCD00011268
CAS-Nummer: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR