Atrazin, reinst
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin6-Chlor-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
123542HEA 48 EUR
123542H
Atrazin, reinst
Atrazin
Formel: C₈H₁₄ClN₅
Molecular Weight: 215,69 g/mol
Siedepunkt: 369 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041810
CAS-Nummer: 1912-24-9
EINECS: 217-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00902