Pyronin G, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Pyronin Y3,6-Bis(dimethylamino)xanthyliumchlorid
83200-5GEA 167 EUR
83200-5G 83200-10G
Pyronin G, Sigma-Aldrich®
Pyronin G
Formel: C₁₇H₁₉ClN₂O
Molecular Weight: 302,8 g/mol
Schmelzpunkt: 250…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011725
CAS-Nummer: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190