Pyronin G
Lieferant: UPSTATE TECHNOLOGY
Synonyme:
Pyronin Y
, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthyliumchlorid
UPST20-214EA
0
EUR
UPST20-214
Pyronin G
Pyronin G
Formel:
C₁₇H₁₉ClN₂O Molecular Weight: 302,8 g/mol Schmelzpunkt: 250…260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011725 CAS-Nummer: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Merck Index: 12,08190 |