Polyethylenglycol 200, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Polyethylenoxid 200Polyglycol 200PEG 200Polyoxyethylen 200
87081.320EA 89 EUR
87081.320 87081.290
Polyethylenglycol 200, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 200 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55…–40 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779596
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) 1.124 --> 1.126
Hydroxyl value 535 --> 590