Schilder, Bodenmarkierungen, ToughStripe™, Fußabdrücke
Lieferant: Brady
ToughStripe™
116-0924EA 39.61 EUR
116-0924
Schilder, Bodenmarkierungen, ToughStripe™, Fußabdrücke
Warn- und Verbotszeichen
ToughStripe™ Produkte werden zum Markieren von Gängen, Korridoren und Lagerorten sowie den Hinweisen auf Sicherheitsausrüstungen und dem Anzeigen von Fluchtwegen verwendet.
  • Bodenmarkierungsprodukte werden aus B-514 Polyester hergestellt
  • Anwendung in geschlossenen Räumen und trockenen Umgebungen
  • Beständig gegen aggressive Chemikalien
0,203 mm Dicke und Temperaturbereich zwischen -18 °C bis 54 °C.
Standards: English XL Variable Incidence Tribometer laut ASTM / ANSI F1679. ANSI A1264.2-2006 und OSHA 1910.22
Verpackung: Enthält 5 linke und 5 rechte Fußabdrücke.