Avantor® Hichrom HI-200, GC-Säulen
Lieferant: VWR
Avantor® Hichrom
HI32-15-015-15EA 659 EUR
HI32-15-015-15 HI32-53-025-60 HI32-20-100-60 HI32-05-005-2 HI32-32-050-60 HI32-20-010-20 HI32-15-015-10 HI32-10-040-5 HI32-18-040-60 HI32-53-100-50 HI32-53-050-15 HI32-53-010-10 HI32-53-050-10 HI32-32-100-10 HI32-32-010-30 HI32-53-025-50 HI32-25-010-30 HI32-25-050-50 HI32-15-015-20 HI32-20-010-10 HI32-32-050-50 HI32-10-010-5 HI32-18-040-50 HI32-53-150-30 HI32-32-025-30 HI32-53-100-60 HI32-32-150-60 HI32-05-005-5 HI32-32-100-105 HI32-25-050-60 HI32-15-015-30 HI32-10-020-5 HI32-32-150-105 HI32-53-100-75 HI32-18-040-40 HI32-18-018-20 HI32-10-010-15 HI32-32-150-50 HI32-25-025-105 HI32-25-050-105 HI32-32-100-30 HI32-25-100-10 HI32-25-025-60 HI32-25-100-15 HI32-53-050-30 HI32-32-010-15 HI32-20-100-10 HI32-53-050-50 HI32-32-010-10 HI32-20-020-10 HI32-32-100-15 HI32-25-010-15 HI32-05-005-2.5 HI32-10-010-10 HI32-53-025-30 HI32-18-018-10 HI32-53-150-10 HI32-53-150-15 HI32-25-025-50 HI32-32-025-50 HI32-18-020-40 HI32-20-020-20 HI32-20-040-10 HI32-53-050-60 HI32-20-100-20 HI32-32-050-105 HI32-25-010-60 HI32-20-010-60 HI32-53-100-10 HI32-32-050-15 HI32-25-100-30 HI32-18-018-40 HI32-32-050-10 HI32-32-150-30 HI32-53-025-15 HI32-32-025-60 HI32-32-100-50 HI32-15-015-5 HI32-18-040-20 HI32-20-040-20 HI32-18-020-10 HI32-20-040-40 HI32-32-150-10 HI32-25-050-10 HI32-20-010-50 HI32-32-150-15 HI32-53-100-15 HI32-53-150-75 HI32-10-040-10 HI32-10-040-15 HI32-18-040-10 HI32-20-020-40 HI32-18-020-20 HI32-25-025-30 HI32-20-040-50 HI32-32-010-60 HI32-20-100-40 HI32-20-010-40 HI32-53-150-50 HI32-25-050-15 HI32-32-050-30 HI32-25-100-50 HI32-53-100-30 HI32-18-018-60 HI32-53-010-30 HI32-10-020-15 HI32-32-010-105 HI32-20-020-50 HI32-10-020-10 HI32-20-040-60 HI32-25-100-105 HI32-53-010-15 HI32-20-100-50 HI32-32-010-50 HI32-25-010-50 HI32-53-150-60 HI32-25-050-30 HI32-25-025-15 HI32-25-100-60 HI32-32-025-15 HI32-18-018-50 HI32-32-100-60 HI32-32-025-10 HI32-20-020-60 HI32-25-025-10 HI32-32-025-105
Avantor® Hichrom HI-200, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Einzigartige Selektivität der stationären Trifluorpropylmethylpolysiloxan-Phase.
  • Phasenzusammensetzung: Kreuzgebundenes Trifluorpropylmethylpolysiloxan
  • Lange Lebensdauer
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.