Kaliumiodat-Lösung 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
86195.290EA 136 EUR
86195.290
Kaliumiodat-Lösung 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20 °C) 0.9980 – 1.0020