HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Bis(trimethylsilyl)amin
87078.290EA 209 EUR
87078.290 87078.150 87078.230
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan) ≥98%, GPR RECTAPUR®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 161,39 g/mol
Dichte: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008259
CAS-Nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 1992
ADR: 3 (6.1, 8),II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775