Trifluoressigsäureanhydrid ≥99,0% (durch GC) für die Gaschromatographie

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.12513.0010EA 153 EUR
1.12513.0010
Trifluoressigsäureanhydrid ≥99,0% (durch GC) für die Gaschromatographie
Trifluoressigsäureanhydrid
Formel: C₄F₆O₃
Molecular Weight: 210,03 g/mol
Schmelzpunkt: 40 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00000416
CAS-Nummer: 407-25-0
UN: 3265
ADR: 8,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR