Hygienemaske, wiederverwendbar, 2-lagig
Lieferant: Alsico
113-9935EA 0 EUR
113-9935
Hygienemaske, wiederverwendbar, 2-lagig
Masken Hygiene-Masken
Dieser wiederverwendbare, 2-lagige Mundschutz ist nicht für den medizinischen Gebrauch vorgesehen. Die Masken sind nicht auf die Durchlässigkeit von Viren und Bakterien getestet.
  • Waschbar, autoklavierbar (120 °C, 20 Min.)
  • Hohe Filterwirkung, hoher Tragekomfort, fusselarm
  • Mit 2 Bändern zum Festbinden
  • Reinraumklasse: ISO 3-8 (EU GMP A-C)
99% Polyester, 1% Kohlenstoff. Die Masken bieten eine Filtrationseffizienz von 98,9% bei einer Partikelgröße von 0,5 µm, und eine Filtrationseffizienz von 97,9% bei einer Partikelgröße von 0,3 µm.
Farbe: weiß.