Durchlicht-Dunkelfeld-Lichttisch, VisiLED, TLS-DF
Lieferant: Schott AG
VisiLED
SCOC400350EA 1100 EUR
SCOC400350
Durchlicht-Dunkelfeld-Lichttisch, VisiLED, TLS-DF
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Professionelle Auflicht- und Dunkelfeldbeleuchtung.
  • Die VisiLED Dunkelfeld-Hintergrundbeleuchtung TLS-DF bietet die Möglichkeit der Durchlicht-Dunkelfeldbeleuchtung
  • Die Lebensdauer beträgt typischerweise 50000 h durch aktive Steuerung der LED-Temperatur
Konzipiert für die Verwendung mit den Controllern MC 750, MC 1100 oder MC 1500.
Bestellinformation: Erforderliche Controller müssen separat erworben werden.