VWR® VMS Advanced, Magnetrührer
Lieferant: VWR
VWR®
444-0566EA 428 EUR
444-0566 444-0572 VWRU97042-632 VWRU97042-668 VWRU97042-626 VWRU97042-628 444-0569
VWR® VMS Advanced, Magnetrührer
Rührer Magnetrührer
Magnetrührer der Advanced Serie von VWR® liefern genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Die bedienerfreundlichen Einheiten mit Mikroprozessorsteuerung verfügen über eine Analogskala mit Markierungen für die Drehzahlregelung. Auf der Gehäuserückseite befindet sich ein integrierter Stativstabhalter mit Verriegelung zur Befestigung eines optionalen Stativstabs und Klemmensets.
  • Integrierter Stativstabhalter
  • Mikroprozessorsteuerung mit Analogskala
  • Chemikalienbeständiges Gehäuse
  • Stellplatte aus Keramik
Das niedrige Design spart Platz und ermöglicht die Einpassung in Dunstabzüge. Das speziell konzipierte Gehäuse leitet überlaufende Flüssigkeiten von den internen Komponenten ab. Rührsteuerung durch fortschrittliche Elektronik - präzise Drehzahlreglung und gleichmäßiges Rühren bei allen Drehzahlen. Mithilfe der Rampenfunktion wird die Rührgeschwindigkeit allmählich erhöht, was die Sicherheit steigert, sowohl die Kopplung als auch die Steuerung des Magnetrührstabs verbessert, Spritzer reduziert und eine bessere Kontrolle im unteren Drehzahlbereich ermöglicht. Keramikoberflächen sind chemisch beständig und ihre weiß reflektierende Heizplatte ist leicht zu reinigen.
Lieferumfang: Jeder Magnetrührer wird komplett mit PTFE-beschichtetem Magnetrührstab geliefert. Optional ist ein Stativstabset (444-2844) mit einem 457 mm langen Edelstahl-Stativstab, einer Verlängerungsklemme für Thermometer/Temperaturfühler, einer Dreifingerklemme zum Rühren von Medien sowie einer Hakenmuffe erhältlich.