Schmelzpunktbestimmungsgeräte, M-560
Lieferant: Büchi
621-0045EA 6570 EUR
621-0045
Schmelzpunktbestimmungsgeräte, M-560
Schmelzpunkt-Bestimmungsgeräte
Das M-560 wird preiswerte Gerät zur manuellen Bestimmung des Schmelz- und Siedepunkts eignet sich für Labors mit mittleren Probenverarbeitungsanforderungen in einer nicht-geregelten Umgebung.
  • Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkt
  • Gleichzeitige Messung von bis zu 3 Proben (Schmelzpunkt) zur Erhöhung der Produktivität
  • Große, beleuchtete Präzisionslupe (2,5-fach)
  • Heizblock-Schutzbeschichtung für eine einfache Reinigung und eine längere Lebensdauer
  • Großes, hochauflösendes Farbdisplay
Lieferumfang: Das Basic Set umfasst das Schmelzpunktbestimmungsgerät M-560, 100 Schmelzkapillare, 10 Siederöhrchen, 10 Siedekapillare, das Kalibrierset M-560/565, einen Probenhalter, Packdraht und ein Reinigungswerkzeug.