Hygienemaske, Feintwill-Baumwolle
Lieferant: Rentex
113-9934EA 555 EUR
113-9934
Hygienemaske, Feintwill-Baumwolle
Masken Hygiene-Masken
Diese einlagige Feintwill-Maske aus 100% Baumwolle kann bei höheren Temperaturen gewaschen und mehrfach getragen werden.
  • Einlagig, 100% Baumwolle
  • Komfortable Passform mit Gummibändern um die Ohren
  • Bei höheren Temperaturen waschbar
  • Unsteril
Diese Baumwollmasken sollten als zusätzlicher Mund-Nasen-Schutz (AMNP) nur zum alternativen Schutz dienen. Die Masken können zur Reduzierung von Infektionen beitragen, sind jedoch weder geprüft noch zertifiziert, und sie sind nicht steril.
Verpackung: 50 Masken pro Kunststoffbeutel, 12 Beutel pro Karton.