Schraubenpumpe für nicht-korrosive Anwendungen, VACUU·PURE® 10
Lieferant: Vacuubrand
181-0598EA 7720 EUR
181-0598 181-0618 181-0599
Schraubenpumpe für nicht-korrosive Anwendungen, VACUU·PURE® 10
Pumpen Vakuumpumpen
Die trockene Schraubenpumpe VACUU·PURE 10 bietet zuverlässig die Vorteile der ölfreien Vakuumtechnologie im Druckbereich bis 10⁻³ mbar. VACUU·PURE 10 vereint drei wichtige Vorteile für den Anwender: 100 % ölfrei, kein Abrieb und keine Verschleißteile.
  • 10⁻³ mbar Vakuumbereich
  • 100% ölfrei
  • Kein Abrieb
  • Keine Verschleißteile
VACUU·PURE® 10 ist ideal für saubere Prozesse, die trockenes und kohlenwasserstofffreies Vakuum erfordern. Die Spindeln der Schraubenpumpe laufen berührungslos und damit sowohl abrieb- als auch verschleißfrei. Die Schraubenpumpe ist speziell für Prozesse im Vakuumbereich bis 10⁻³ mbar entwickelt, kann aber im Gegensatz zu anderen Technologien für den Feinvakuumbereich im kompletten Arbeitsbereich zwischen Atmosphärendruck und dem Endvakuum der Pumpe verwendet werden. Das Evakuieren auch größerer Anlagen von Atmosphärendruck bis in den 10⁻³ mbar Vakuumbereich kann so ohne Wechsel der Vakuumpumpe erfolgen.
VACUU·PURE bewältigt hohe Dampfansammlungen problemlos durch seine außerordentliche Kondensatverträglichkeit. Dadurch ist ein Gasballast überflüssig und die damit verbundenen Nachteile wie reduzierte Pumpleistung und erhöhte Geräuschentwicklung werden vermieden. Der integrierte Regenerationsmodus ermöglicht ein schnelles Trocknen der Pumpe am Ende des Prozesses. Dadurch kann der Probendurchsatz im Vergleich zu anderen Pumpentechnologien deutlich gesteigert werden.
Bestellinformation: Pumpe komplett montiert, betriebsfertig zum Anschluss mit Kleinflansch KF DN 25 (2× Zentrier- und Spannringe enthalten), mit Anleitung.