Exsikkator, Auto-Star-Exsikkator
Lieferant: Bohlender
SICCO
467-0054EA 1770 EUR
467-0054
Exsikkator, Auto-Star-Exsikkator
Exsikkatoren Trockenkammern
Der Exsikkator hat einen verstärkten Aluminiumrahmen und eine Tür mit Schaumstoffdichtung und Magnetleiste. Für die langfristige Lagerung geeignet, häufiges Öffnen der Tür wird automatisch kompensiert. Ideal zur Lagerung von Referenzproben, elektronischen Geräten, Fotoausrüstung, Papieren und wertvollen Kulturgütern.
  • An der Tür befestigte elektronische Hygrometer zeigen dieTiefst- und Höchsttemperatur sowie die Werte der Luftfeuchtigkeit an
  • Automatische Trocknung, sodass die Feuchtigkeit im Inneren konstant niedrig zwischen 20 % und 30 % liegt
  • Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
  • Rutschfeste Gummifüße, stapelbar
Lieferumfang: Wird mit 4 variabel verstellbaren, herausnehmbaren Zwischenböden aus Acrylglas geliefert. Kieselgel und Trockenmittel-Ablage nicht im Lieferumfang enthalten. Kapazität von maximal 26 Zwischenböden. Es ist ein Stromanschluss erforderlich.