Abfüllhilfe für 10 L Raumsparkanister
Lieferant: Bürkle
331-0380EA 242.9 EUR
331-0380
Abfüllhilfe für 10 L Raumsparkanister
Flaschen Kanister
Mit der Abfüllhilfe lassen sich Flüssigkeiten aus Bürkles 10 Liter Raumsparkanister leicht abfüllen und gut dosieren.
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Für Bürkle Raumsparkanister 10 Liter (PP, transparent oder HDPE, schwarz, antistatisch)
Mit der schwenkbaren Halterung kann der Kanister sicher geführt werden, und das flüssige Medium lässt sich ohne Kraftaufwand ab- und umfüllen.