Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99% (Trockenmasse), HiPerSolv CHROMANORM® für die Ionenpaar-Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Dodecylschwefelsäure NatriumsalzNatriumlaurylsulfatDodecylnatriumsulfatSchwefelsäuredodecylester NatriumsalzLaurylsulfat Natriumsalt
85798.130EA 295 EUR
85798.130
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99% (Trockenmasse), HiPerSolv CHROMANORM® für die Ionenpaar-Chromatographie
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288,38 g/mol
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) ≥ 99 %
Insoluble matter Passes test
IR Spectrum Passes test
pH (10 %) 6,0 - 7,5
Water ≤ 2 %
Transmittance (200 nm) (0.005 mol/l) ≥ 70 %
Transmittance (220 nm) (0.005 mol/l) ≥ 90 %
Transmittance (250 nm) (0.005 mol/l) ≥ 98 %