VWR®, Trockengestell für Labore
Lieferant: VWR
149-0297EA 261 EUR
149-0297
VWR®, Trockengestell für Labore
Gestelle Abtropfgestelle
Gestell hergestellt aus langlebigem, leicht zu reinigendem PS.
  • Kanäle für mehr nützliche Konfigurationen
  • Verwenden Sie sie auf der Theke oder montieren sie an der Wand
  • Große und kleine Zapfen für alle Glasarten
  • Einzigartiger Trockenkorb zum Aufnehmen kleiner Gegenstände
Konstruiert zum Schutz vor Beschädigung- Zapfenwinkel ermöglicht besseren Halt - besonders bei großen, schweren Stücken
- Zum Patent angemeldeter SureGrip-Haken hält Glaswaren sicher an Ort und Stelle
- Hält bis zu 35 kg
Lieferumfang: Enthält 72 Zapfen (36 kleine, grüne und 36 große, blaue), 2 Trockenkörbe (klar), Abflussschläuche, Befestigungsmaterial.