HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0
Lieferant: S.C.A.T.
SCTV307328EA 164 EUR
SCTV307328 SCTV307307 SCTV307374 SCTV307375 SCTV307376 SCTV307310 SCTV307355 SCTV307377 SCTV307366 SCTV307378 SCTV307367 SCTV307368 SCTV307324 SCTV307379 SCTV307369 SCTV307370 SCTV307371 SCTV307372 SCTV307373
HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Die HPLC-Abfall-Sets, V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen zur sauberen und sicheren Entsorgung von flüssigen Laborabfällen aus HPLC-Anlagen oder anderen Analysegeräten. Alle Sets bestehen aus einem Kanister und einer original SCAT Safety Cap mit Abluftfilter sowie Fittings, Blindstopfen und einem Schlauchanschluss.
  • Maßgeschneidertes System mit hochwertigen Set-Komponenten
  • Safety Cap vom Premiumhersteller SCAT
  • Sicherheitskanister aus HDPE oder PP Material
  • Attraktiver Preis im Vergleich zum Einzelkauf
  • Sofort einsatzbereit, keine weiteren Komponenten notwendig
SCAT bietet ein komplettes System zur sicheren Ver- und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Bestellinformation: HPLC Waste-Set 1, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC-Abfall-Set 2, V2.0: 2× 2,3/3,2 mm Ext.Ø, 1× 6,4 bis 9 mm Int.Ø, Filter M, mit Wechselanzeige
HPLC Waste-Set 3, V2.0: 2× 3,2 mm Ext.Ø, 1× 5,0 bis 11,5 mm Int.Ø, Filter S, mit Wechselanzeige
Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.