n-Nonan ≥95,0%, PESTINORM®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Unter Stickstoff abgepackt
85931.320EA 278 EUR
85931.320
n-Nonan ≥95,0%, PESTINORM®
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 128,26 g/mol
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) min. 95.00%
Evaporation residue max. 1 ppm
Water max. 0.0050 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) max. 5 ng/l