Wischtücher, KIMTECH PREP® SCOTTPURE™
Lieferant: Kimberly-Clark
Kimtech™ Prep® Scottpure®
KIMB61930EA 362 EUR
KIMB61930
Wischtücher, KIMTECH PREP® SCOTTPURE™
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
KIMTECH PREP® SCOTTPURE™ Wischtücher wurden für Aufgaben entwickelt, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit unerlässlich sind.
Fusselarmes Spunlace-Material aus Viskose-/Polyester für eine tuchartige Weichheit. Für eine hervorragende Saugfähigkeit und ein fusselarmes Wischen entwickelt. Lösungsmittelbeständig. Ohne Bindemittel oder Tenside. Finden ihre Anwendung in Luft- und Raumfahrt, sauberen Fertigungsbereichen, DVD-Herstellung und im Druck.
Bestellinformation: Supplied without dispenser.