Lacidipine
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO463180010EA
246
EUR
ACRO463180010
Lacidipine
Lacidipine
- Bioactive
Formel:
C₂₆H₃₃NO₆ Molecular Weight: 455,55 g/mol Schmelzpunkt: 179 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00865936 CAS-Nummer: 103890-78-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 177 to 181 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |