Chloroform-[D1] 99.8 atom % D + 0.1 v/v% TMS stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloroform-DTrichlormethan-D1
Stabilisierung: Stabilisiert mit Silber
ACRO464430250EA 31.1 EUR
ACRO464430250
Chloroform-[D1] 99.8 atom % D + 0.1 v/v% TMS stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
  • Bioactive
Formel: CDCl₃
Molecular Weight: 120,38 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.09 to 0.11 v/v %