Ammoniumchlorid für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Salmiak
ACRO464595000EA 119 EUR
ACRO464595000
Ammoniumchlorid für die Molekularbiologie
Ammoniumchlorid
  • Bioactive
Formel: NH₄Cl
Molecular Weight: 53,49 g/mol
Schmelzpunkt: 340 °C (sublimes) (Subl.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder, crystals and/or chunks
Solubility (10 % in water) Clear colorless solution
Titration Argentimetric ≥99.4 %
pH 4.5 to 5.5
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm