Tris-HCl-Puffer, pH 10, 10×, Antigen-Retriever, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
T6455-1000ML T6455-100ML
T6455-1000MLEA 180 EUR
T6455-1000ML T6455-100ML
Tris-HCl-Puffer, pH 10, 10×, Antigen-Retriever, Sigma-Aldrich®
Puffer Antibody Purification Buffers
Vorgesehen für die hitzeinduzierte Antigengewinnung auf formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten (FFPE) Gewebeschnitten vor der Anwendung von Antikörpern in der Immunhistochemie (IHC). Verbessert die Zugänglichkeit von Antikörpern zu Gewebeantigenen.
In der Immunhistochemie (IHC) maskieren die am häufigsten verwendeten Fixiermittel wie Formalin Gewebeantigene (zelluläre, Membran- und Kernantigene) durch ihre intrinsische Vernetzung. Diese Maskierung führt zu einer schlechten oder gar keiner Färbung in der IHC. Die Verwendung von Tris-HCl-Puffer, pH 10, oder anderen Antigen-Retrieval-Lösungen auf FFPE-Gewebeschnitten verbessert die Zugänglichkeit von Antikörpern gegen Gewebeantigene.
Gelegentlich kann der Puffer einen gelblichen Farbton aufweisen. Dies ist auf das Konservierungsmittel zurückzuführen und beeinträchtigt die Funktion des Puffers nicht.
Bitte beachten Bewahren Sie die vorbereitete 1X Tris-HCl-Puffer, pH 10, Arbeitslösung bei 2 - 8 °C auf.