Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau modifiziert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: Giemsa's-FärbemittelGiemsas Azur-Eosin-MethylenblauGiemsa's FärbungAzur-Eosin-Methylenblau nach GiemsaAzur-Eosin-Methylenblau GiemsaGiemsa's FarbstoffGiemsa-Färbemittel
GS500-500MLEA 54.8 EUR
GS500-500ML
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau modifiziert, Sigma-Aldrich®
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081642
CAS-Nummer: 51811-82-6
ADR: 3,2
IVDLogo