Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau modifiziert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: Giemsa's-FärbemittelGiemsas Azur-Eosin-MethylenblauGiemsa's FärbungAzur-Eosin-Methylenblau nach GiemsaAzur-Eosin-Methylenblau GiemsaGiemsa's FarbstoffGiemsa-Färbemittel
GS1L-1LEA 101 EUR
GS1L-1L
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau modifiziert, Sigma-Aldrich®
Giemsa's Azur-Eosin-Methylenblau
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081642
CAS-Nummer: 51811-82-6
ADR: 3,II
IVDLogo