Biotin ethylenediamine hydrobromide ≥95% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
B9181-25MGEA 272 EUR
B9181-25MG
Biotin ethylenediamine hydrobromide ≥95% (durch TLC), Sigma-Aldrich®
Biotin ethylenediamine hydrobromide
Biotin ethylenediamine hydrobromide. ≥95% (TLC), solid ((3aS,4S,6aR)-N-(2-Aminoethyl)hexahydro- 2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide; N-(2-Aminoethyl)biotinamide hydrobromide)
Formel: C₁₂H₂₃BrN₄O₂S
Molecular Weight: 367,31 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00467807
CAS-Nummer: 216299-38-6