Malachitgrün-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
HT8028-250MLEA 87 EUR
HT8028-250ML
Malachitgrün-Lösung, Sigma-Aldrich®
Malachitgrün-Lösung
Intended for use with Carbol Fuchsin (HT80-1) in Sigma Acid Fast Stain, Procedure HT80. Acts as both a counterstain and a differentiator.
Lagertemperatur: Raumtemperatur
ADR: 8,III
IVDLogo