Hämatoxylin-Lösung (Mayer), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: HydroxybrasilinNaturschwarz 1
MHS1-100MLEA 45.3 EUR
MHS1-100ML
Hämatoxylin-Lösung (Mayer), Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin-Färbelösung
General purpose nuclear stain, progressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo