Quinoline yellow 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
234133-25GEA 68.2 EUR
234133-25G
Quinoline yellow 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Quinoline yellow
Quinoline Yellow, Dye content 95 % (Solvent yellow 33)
Formel: C₁₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 273,29 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011593
CAS-Nummer: 8003-22-3