Ethyl orange sodium salt 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
199567-100GEA 326 EUR
199567-100G
Ethyl orange sodium salt 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Ethyl orange sodium salt
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₃S
Molecular Weight: 355,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007503
CAS-Nummer: 62758-12-7