4,5-Dibromobenzene-1,2-diol 90%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
550248-5GEA 240 EUR
550248-5G
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol 90%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
4,5-Dibromobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₄Br₂O₂
Molecular Weight: 267,9 g/mol
Schmelzpunkt: 111,..116 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00233157
CAS-Nummer: 2563-26-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour); White to Grey Conforms to Requirements
Appearance (Form); Powder, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure
Proton NMR spectrum Conforms to Structure
Carbon 23.7 - 30.1 %
Purity (GC) ≥88.0 %