3,3'-Dipropylthiacarbocyanine iodide ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
318434-250MGEA 138 EUR
318434-250MG
3,3'-Dipropylthiacarbocyanine iodide ≥98%, Sigma-Aldrich®
3,3'-Dipropylthiacarbocyanine iodide
3,3'-Dipropylthiacarbocyanine iodide,98% (3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)benzothiazolylidene]-1-propenyl]benzothiazolium iodide; DiSC3(3))
Formel: C₂₃H₂₅IN₂S₂
Molecular Weight: 520,491 g/mol
Schmelzpunkt: 288 °C (Zers., Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 53336-12-2